重要文件
SML0571
Sigma-Aldrich
SB-612111 hydrochloride
≥98% (HPLC)
同義詞:
(5S,7S)-7-[[4-(2,6-Dichlorophenyl)-1-piperidinyl]methyl]-6,7,8,9-tetrahydro-1-methyl-5H-benzocyclohepten-5-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H29Cl2NO · HCl
CAS號碼:
分子量::
454.86
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 15 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Clc1c(c(ccc1)Cl)C2CCN(CC2)C[C@@H]3C[C@@H](c4c(c(ccc4)C)CC3)O.Cl
InChI
1S/C24H29Cl2NO.ClH/c1-16-4-2-5-20-19(16)9-8-17(14-23(20)28)15-27-12-10-18(11-13-27)24-21(25)6-3-7-22(24)26;/h2-7,17-18,23,28H,8-15H2,1H3;1H/t17-,23-;/m0./s1
InChI 密鑰
DCKUVQADDNMWEF-DQFHVVJASA-N
生化/生理作用
SB-612111 is a potent antagonist of the nociceptin receptor ORL-1. SB-612111 binds to ORL-1 with high affinity (Ki = 0.33 nM) but has very low affinity for classic opioid receptors. The compound SB-612111 antagonizes the anti-morphine effects of nociceptin and blocks nociceptin-induced thermal hyperalgesia.
SB-612111 is an opiate receptor-like orphan receptor (ORL-1).
特點和優勢
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
我们可提供多种与阿片受体相关的产品,以满足您的各类研究需求。
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.