化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to tan
溶解度
DMSO: ≥10 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1nccn1-c2ccc(Sc3cccc(c3)C4(CCOCC4)C(N)=O)cc2
InChI
1S/C22H23N3O2S/c1-16-24-11-12-25(16)18-5-7-19(8-6-18)28-20-4-2-3-17(15-20)22(21(23)26)9-13-27-14-10-22/h2-8,11-12,15H,9-10,13-14H2,1H3,(H2,23,26)
InChI 密鑰
VPTONMHDLLMOOV-UHFFFAOYSA-N
應用
生化/生理作用
特點和優勢
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
文章
We offer many products related to leukotriene receptors for your research needs.
我們提供許多與白三烯受體相關的產品,以滿足您的研究需求。
We offer many products related to prostanoid receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research