重要文件
PZ0104
Sigma-Aldrich
CP-91149
≥98% (HPLC)
同義詞:
5-Chloro-N-[(1S,2R)-3-(dimethylamino)-2-hydroxy-3-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-1H-indole-2-carboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H22ClN3O3
CAS號碼:
分子量::
399.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: >20 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)C(=O)[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cc3cc(Cl)ccc3[nH]2
InChI
1S/C21H22ClN3O3/c1-25(2)21(28)19(26)17(10-13-6-4-3-5-7-13)24-20(27)18-12-14-11-15(22)8-9-16(14)23-18/h3-9,11-12,17,19,23,26H,10H2,1-2H3,(H,24,27)/t17-,19+/m0/s1
InChI 密鑰
HINJNZFCMLSBCI-PKOBYXMFSA-N
生化/生理作用
CP-91149 is a selective glycogen phosphorylase inhibitor.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)