化驗
≥98%
形狀
powder
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cc(-c3ccc(cc3)C(O)=O)c(cc2-c4ccc(cc4)C(O)=O)-c5ccc(cc5)C(O)=O
InChI
1S/C34H22O8/c35-31(36)23-9-1-19(2-10-23)27-17-29(21-5-13-25(14-6-21)33(39)40)30(22-7-15-26(16-8-22)34(41)42)18-28(27)20-3-11-24(12-4-20)32(37)38/h1-18H,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
InChI 密鑰
SRTQKANXPMBQCX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
客戶也查看了
文章
金属有机骨架是配位聚合物的一部分,代表了大量替代能源应用的一个强大的新工具。通过提供定制的高表面积材料的简单的合成策略可以很容易获得MOF。
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.