推薦產品
產品名稱
精胺 四盐酸盐, powder or crystals
形狀
powder or crystals
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water, high purity: 100 mg/ml
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChI 密鑰
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GRIN1(2902)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
準備報告
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
客戶也查看了
文章
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。