重要文件
S193
Sigma-Aldrich
抗-突触蛋白 I 兔抗
affinity isolated antibody, lyophilized powder
同義詞:
Anti-EPILX, Anti-MRX50, Anti-SYN1a, Anti-SYN1b, Anti-SYNI
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
lyophilized powder
分子量
antigen ~80 kDa (Synapsin Ia)
物種活性
rat, mouse, human, bovine
技術
dot blot: 1:1000
immunohistochemistry (frozen sections): 1:2000
immunoprecipitation (IP): 1 μg
indirect immunofluorescence: 1:2000
western blot: 1:1000
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SYN1(6853)
mouse ... Syn1(20964)
rat ... Syn1(24949)
相關類別
一般說明
突触蛋白 I(1a 和 1b)是指在 CNS(中枢神经系统)和 PNS(外周神经系统)的突触小泡的胞质表面上发现的两种几乎相同的磷蛋白。它可以用于在神经末梢中定位和检测突触蛋白 I(突触蛋白 Ia 和 Ib,统称为突触蛋白 I)。SYN1 基因定位于人类染色体 Xp11.3-p11.23 上。
免疫原
来自牛脑的突触蛋白 I。
應用
下面给出了已成功使用该抗体的应用以及相关的同行评议论文。
兔多抗抗突触蛋白 I 抗体可用于在神经末梢中定位和检测突触蛋白 I(突触蛋白 Ia 和 Ib,约 80 kDa 和 77 kDa,统称为突触蛋白 I)。
生化/生理作用
突触蛋白 I 参与轴突发生和突触形成的调节,其中突触蛋白 I 作为各种蛋白激酶的底物,包括包括被 cAMP、钙调/钙调蛋白、促分裂原和细胞周期蛋白激活的蛋白激酶。该抗体与突触蛋白 I 双联体发生强烈反应。突触蛋白 I 与囊泡运输有关。该基因的突变是家族性癫痫和自闭症谱系障碍的已知原因之一。
外觀
从碳酸氢铵(5 mM)中冻干
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
DNA hypomethylation of Synapsin II CpG islands associates with increased gene expression in bipolar disorder and major depression.
Cruceanu C, et al.
BMC Psychiatry, 16(1), 286-286 (2016)
Andrew San Antonio et al.
The Journal of comparative neurology, 522(6), 1333-1354 (2013-10-30)
The hippocampal CA2 subfield was initially identified by Lorente de Nó as an anatomically distinct region based on its cytoarchitectural features. Although there is an enormous body of literature on other hippocampal subfields (CA1 and CA3), relatively little is known
PRICKLE1 interaction with SYNAPSIN I reveals a role in autism spectrum disorders.
Paemka L, et al.
PLoS ONE, 8(12), e80737-e80737 (2013)
Synapsin I (protein I), a nerve terminal-specific phosphoprotein. III. Its association with synaptic vesicles studied in a highly purified synaptic vesicle preparation.
Huttner W B, et al.
The Journal of Cell Biology, 96(5), 1374-1388 (1983)
Synapsin III: role in neuronal plasticity and disease.
Porton B, et al.
Seminars in Cell & Developmental Biology, 22(4), 416-424 (2011)