重要文件
RAB1242
Sigma-Aldrich
人聚集蛋白聚醣ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
This ELISA antibody pair detects Human Aggrecan (ACAN)
應用
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
其他說明
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)