重要文件
RAB0608
Sigma-Aldrich
人APOA2 /载脂蛋白A-II ELISA试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
物種活性
human
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.025 ng/mL
standard curve range: 0.027-20 ng/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... APOA2(336)
一般說明
The ApoA2 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of ApoA2 in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
應用
请参考Protocol了解详情。
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yu Sato et al.
Cancers, 12(9) (2020-09-18)
Apolipoprotein A2-ATQ/AT (apoA2-ATQ/AT) has been identified as a minimally invasive biomarker for detecting pancreatic cancer (PC) and high-risk (HR) individuals for PC. To establish an efficient enrichment strategy for HR, we carried out a plasma apoA2-ATQ/AT level-based prospective screening study