文件
RAB0245
Sigma-Aldrich
小鼠IL-10 ELISA试剂盒
for serum, plasma and cell culture supernatant
同義詞:
IL-10, Interleukin-10
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
mouse
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸入
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 45 pg/mL
standard curve range: 78.13-5000 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... Il10(16153)
一般說明
小鼠IL-10(白介素10)ELISA(酶联免疫吸附试验)试剂盒是一种体外酶联免疫吸附试验,用于定量测定血清、血浆、细胞培养上清液和尿液中的IL-10。
免疫原
重组小鼠IL-10
應用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
请参考附带的一般ELISA试剂盒操作程序(夹心、竞争性 & 间接ELISA)
生化/生理作用
IL-10(白介素10)是一种抗炎细胞因子。在小鼠中,由CD4+Th2(T辅助细胞2)亚群产生的IL-10通过Th1(T辅助细胞1)克隆抑制细胞因子特异性IFN-3(干扰素)的表达。mIL-10具有多效性,它与多种细胞类型相互作用,例如胸腺细胞,细胞毒性T细胞,肥大细胞,B细胞和巨噬细胞。IL-10基因多态性与子痫前期,强直性脊柱炎,鼻咽癌和基底细胞癌的高风险相关。B细胞特异性IL-10可能在系统性红斑狼疮(SLE)中具有抑制作用。
其他說明
本产品提供样本检验报告。
请在批号对应的文本框中输入样品 一词。
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
IL-10 Production Is Critical for Sustaining the Expansion of CD5+ B and NKT Cells and Restraining Autoantibody Production in Congenic Lupus-Prone Mice.
Baglaenko Y
PLoS ONE, 11(3), e0150515-e0150515 (2016)
Clinical significance of IL-2 and IL-10 gene polymorphisms and serum levels in patients with basal-cell carcinoma.
Sobjanek M
Biomarkers in Medicine, 10(2), 185-195 (2016)
Interleukin 10(IL-10) inhibits cytokine synthesis by human monocytes: an autoregulatory role of IL-10 produced by monocytes.
de Waal Malefyt R
The Journal of Experimental Medicine, 174(5), 1209-1220 (1991)
Interleukin-10 polymorphisms and nasopharyngeal carcinoma risk: a meta-analysis.
Yu YF
Genetics and molecular research : GMR, 14(4), 18945-18957 (2015)
Investigations into the association between polymorphisms in the interleukin-10 gene and risk of early-onset preeclampsia.
Liu QY
Genetics and molecular research : GMR, 14(4), 19323-19328 (2015)