重要文件
R3380
Sigma-Aldrich
氧钒核糖核苷复合物
200 mM
同義詞:
vanadyl ribonucleoside complexes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
濃度
200 mM
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
氧钒核糖核苷复合物是核糖核苷酸之间形成的稳定复合物。它们是细胞核糖核酸酶(RNases)的低分子量抑制剂,可用于从细胞中分离RNA。[1][2]
應用
核糖核苷钒络合物已用于以下情形:
  • 作为裂解缓冲液的组分,用于Poly(U)下拉试验前的细胞系[3]
  • 在含m6A RNA片段的免疫沉淀反应(IP)前抑制核酸酶[4]
  • 作为杂交缓冲液组分,用于人类视网膜切片[5]
氧钒核糖核苷复合物被用于在细胞裂解和mRNA纯化过程中作为核糖核酸酶抑制剂、用于在cDNA产生过程中保护mRNA并用于在使用DNaseI消化DNA的过程中保护RNA。[6]
生化/生理作用
氧钒核糖核苷络合物(RVC)通过抑制核糖体亚基形成和抑制金黄色葡萄球菌大肠杆菌生长来引发抗菌功能。它也被用作组织的防腐剂。[7]
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
DNA damage induces p21 protein expression by inhibiting ubiquitination in ML-1 cells.
Fukuchi K
Biochimica et Biophysica Acta, 1404(3), 405-411 (1998)
Effect of ribonucleoside-vanadyl complexes on enzyme-catalyzed reactions central to recombinant deoxyribonucleic acid technology.
R S Puskas et al.
Biochemistry, 21(19), 4602-4608 (1982-09-14)
Hyone-Myong Eun
Enzymology Primer for Recombinant DNA Technology (1996)
Inhibition of intractable nucleases with ribonucleoside--vanadyl complexes: isolation of messenger ribonucleic acid from resting lymphocytes.
S L Berger et al.
Biochemistry, 18(23), 5143-5149 (1979-11-13)
Neuroinflammatory processes, A1 astrocyte activation, and protein aggregation in the retina of Alzheimer's Disease patients, possible biomarkers for early diagnosis.
Grimaldi A, et al.
Frontiers in Neuroscience, 13, 925-925 (2019)