重要文件
PZ0334
Sigma-Aldrich
PF-06422913
≥98% (HPLC)
同義詞:
1-Methyl-6-(2-pyridinylmethoxy)-3-[4-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]prazine, PF06422913
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H13F3N6O
CAS號碼:
分子量::
386.33
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CN1N=C(C2=C(C(F)(F)F)C=CN=C2)C3=NC=C(OCC4=CC=CC=N4)N=C31
InChI
1S/C18H13F3N6O/c1-27-17-16(15(26-27)12-8-22-7-5-13(12)18(19,20)21)24-9-14(25-17)28-10-11-4-2-3-6-23-11/h2-9H,10H2,1H3
InChI 密鑰
UHUFBNVEMLJTKS-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
PF-06422913 is an orally active, potent and selective metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5) negative allosteric modulator.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)