重要文件
PZ0037
Sigma-Aldrich
Crisaborole
≥98% (HPLC)
同義詞:
4-[(1,3-二氢-1-羟基-2,1-苯并xaborol-5-基)氧基]苄腈, 5-(4-氰基苯氧基)-1,3-二氢-1-羟基-[2,1]-苯并恶唑, 5-(4-氰基苯氧基)-2,3-二氢-1-羟基-2,1-苯并恶唑, AN2728
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H10BNO3
CAS號碼:
分子量::
251.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OB1OCC2=C1C=CC(OC3=CC=C(C#N)C=C3)=C2
InChI
1S/C14H10BNO3/c16-8-10-1-3-12(4-2-10)19-13-5-6-14-11(7-13)9-18-15(14)17/h1-7,17H,9H2
InChI 密鑰
USZAGAREISWJDP-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Crisaborole 是一种非甾体抗炎性磷酸二酯酶 4(PDE4)抑制剂。
Crisaborole 是一种非甾体抗炎性磷酸二酯酶 4(PDE4)抑制剂。Crisaborole 对 PDE4 的 IC50 值为 490 nM,与对释放细胞因子 TNF-α、IL-2 和 IFN-γ 的 IC50 值相似,并且对其他 PDE 同工酶的抑制作用很小。Crisaborole 已被批准作为特应性皮炎的局部治疗方法。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chen Dong et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 358(3), 413-422 (2016-06-30)
Psoriasis and atopic dermatitis are skin diseases affecting millions of patients. Here, we characterize benzoxaborole phosphodiesterase (PDE)-4 inhibitors, a new topical class that has demonstrated therapeutic benefit for psoriasis and atopic dermatitis in phase 2 or phase 3 studies. Crisaborole
Tsutomu Akama et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(8), 2129-2132 (2009-03-24)
A series of phenoxy benzoxaboroles were synthesized and screened for their inhibitory activity against PDE4 and cytokine release. 5-(4-Cyanophenoxy)-2,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole (AN2728) showed potent activity both in vitro and in vivo. This compound is now in clinical development for the topical treatment