重要文件
682071
Sigma-Aldrich
2-(羟甲基)苯硼酸环状单酯
97%
同義詞:
1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole, 2-(羟基甲基)苯硼酸半酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H7BO2
CAS號碼:
分子量::
133.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
95-100 °C
SMILES 字串
OB1OCc2ccccc12
InChI
1S/C7H7BO2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4,9H,5H2
InChI 密鑰
XOQABDOICLHPIS-UHFFFAOYSA-N
應用
氧杂硼类化合物和苯并氧杂硼类化合物是通过 Suzuki 偶联反应制备烯丙醇类化合物和苄醇类化合物的有效底物。[1][2]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis, 1148-1148 (2006)
Eric C Hansen et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(25), 8142-8143 (2006-06-22)
A novel mode of regiochemical control over the allylic [1,3]-transposition of silyloxy groups catalyzed by Re2O7 has been developed. This strategy relies on a cis-oriented vinyl boronate, generated from the Alder-ene reaction of homoallylic silyl ethers and alkynyl boronates, to