Merck
全部照片(3)
重要文件
PIC0002
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
ReadyShield® ready-to-use solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases, for use with mammalian cell and tissue extracts, Non-freezing solution
同義詞:
蛋白酶抑制剂混合物,通用蛋白酶抑制剂复合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.54
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
ReadyShield®蛋白酶抑制剂Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, Non-freezing solution
描述
Mammalian Cell and Tissue Extracts
形狀
ready-to-use solution
品質
200
包裝
pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial)
pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial)
溶解度
water: soluble
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
该蛋白酶抑制剂混合物已针对哺乳动物细胞和组织提取物进行了优化和测试。它含有对丝氨酸、半胱氨酸、酸性蛋白酶和氨肽酶具有广泛特异性的抑制剂。该鸡尾酒已针对各种动物组织(如人胎盘和牛肝)的提取物以及 A431、CHO 和 U937 细胞的提取物进行了测试。
该鸡尾酒以即用型溶液的形式提供,采用专有的非冷冻配方。
ReadyShield PIC0002 是一种非冷冻配方,含有与基于 DMSO 的鸡尾酒 P8340 相同的抑制剂。
特點和優勢
  • 储存时不会冻结,使用方便快捷。
  • 专为哺乳动物细胞和组织提取物而设计。
  • 建议使用 100 X 溶液。
  • 可重新盖紧的螺旋盖小瓶。
  • 在冷却器中可保存约 1 个月或在室温下可保存一周。
準備報告
生物提取物中混合物的推荐稀释度为 1 ml 混合物/100 ml 裂解物(来源于例如 20g(湿重)牛肝或 109 个 CHO 细胞)
其他說明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
法律資訊
ReadyShield is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
ReadyShield® 磷酸酶和蛋白酶抑制劑雞尾酒常見問題,用於各種細胞類型和組織萃取物的樣本保護,包括哺乳動物、植物和微生物樣本。我們的 ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail 是一種非冷凍溶液,含有對絲氨酸、半胱氨酸、酸性蛋白酶和氨肽酶具有廣泛特異性的抑制劑。
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.