重要文件
P9249
Sigma-Aldrich
单克隆抗 -p53−生物素 小鼠抗
~1 mg/mL, clone DO-1, ascites fluid, buffered aqueous solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
共軛
biotin conjugate
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
DO-1, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~53 kDa
物種活性
human
濃度
~1 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using human A431
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using human A431 cell extracts
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TP53(7157)
一般說明
p53是一种在多种组织中表达的肿瘤抑制基因。它是一种四聚体核 DNA 结合磷蛋白。编码它的基因位于人类染色体7p13.1 和小鼠染色体11上。
免疫原
重组人野生型 p53。表位位于人p53的氨基酸20-25之间。
應用
在小鼠中单克隆抗-p53-生物素抗体可用于蛋白印迹。
生化/生理作用
肿瘤抑制因子 p53 具有诱导细胞周期停滞的能力,并在 DNA 修复、衰老和细胞凋亡中发挥作用。它与猿猴空泡病毒 40(SV40) T 抗原和人乳头状瘤病毒 E6 蛋白结合。p53 基因在各种癌症中发生突变,例如乳腺癌、卵巢癌、膀胱癌、结肠癌和肺癌。
外觀
溶于含有1%牛血清白蛋白和15 mM叠氮化钠的0.01M磷酸盐缓冲生理盐水(pH 7.4)的溶液。
儲存和穩定性
如需连续使用,可在2-8°C保存至多一个月。
若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。
不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。若工作稀释样品在12小时内未使用完,则应丢弃。
其他說明
为了在各种技术和制剂中获得最佳结果,建议通过滴定确定最佳工作溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Cell Cycle and Apoptosis
Bruna Pucci
Neoplasia, 2(4) (2000)
Chromosomal Instability andTumors Promoted by DNAHypomethylation
Amir Eden
Science, 30 (2003)
Suppression of p53 potentiates chemosensitivity in nutrient-deprived cholangiocarcinoma cells via inhibition of autophagy
Fei Hu, et al.
Oncology Letters, 14(2) (2017)
Cell Cycle and Apoptosis
Bruna Pucci
Neoplasia, 2(4) (2000)
Jing Liu et al.
Oncology letters, 14(6), 7699-7704 (2018-01-19)
The present study investigated the altered expression of p2X purinoceptor (P2X7R) in astrocytoma. Reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction and western blot analysis were used to determine the P2X7R expression in glioblastoma (GBM) and surrounding normal brain tissue. DNA methylation levels
文章
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
p53 調節基因表達、細胞週期控制,並發揮腫瘤抑制因子的功能。p53 的失活與癌症的發展密切相關。