文件
H0412
Sigma-Aldrich
抗 磷酸化组蛋白 H3 (pSer 10 ) 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
同義詞:
抗 H3S10p
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 17 kDa
物種活性
Caenorhabditis elegans, bovine, human, rat, chicken, Drosophila, frog, mouse
技術
indirect immunofluorescence: 1:500 using human epitheloid carcinoma HeLa cell line treated with nocodazole.
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell extract of human acute T cell leukemia Jurkat cell line treated with nocodazole.
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer10)
一般說明
兔多克隆抗磷酸组蛋白H3(pSer10)抗体识别在Ser10(17 kDa)上磷酸化的组蛋白H3。用[pSer10]组蛋白H3免疫肽(人,氨基酸7-20)可特异性抑制免疫印迹中pSer10-组蛋白H3的染色。用各自的非磷酸化的组蛋白H3肽组蛋白H3(人,氨基酸7-20)未观察到抑制作用。
磷酸丝氨酸单克隆抗体(小鼠IgG1同种型)来自小鼠骨髓瘤细胞和KLH-磷酸丝氨酸偶联物免疫的BALB/c小鼠脾细胞融合而产生的PSR-45杂交瘤细胞。组蛋白H3、H4、H2A、H2B和H1作为结构单元,用于将真核生物DNA包装成重复的核小体单位,进而折叠成高级的染色质纤维。编码组蛋白H3的基因位于人染色体1q42.12上。
免疫原
合成的磷酸化肽(pSer10)组蛋白H3(氨基酸7-20)对应于人组蛋白H3的N端。 该序列在许多物种中是相同的。
應用
兔多克隆抗磷酸组蛋白H3(pSer10)抗体用于标记Ser10磷酸化的组蛋白H3,以通过免疫细胞化学和免疫组织化学(IHC)技术(例如免疫印迹和免疫荧光)进行检测和定量。它可作为探针确定有丝分裂和减数分裂过程中Ser10磷酸化组蛋白H3在染色体浓缩中的存在和作用 。
兔抗磷酸化组蛋白H3(pSer10)抗体适用通过免疫印迹、免疫组化和免疫荧光法检测pSer10-组蛋白H3。
生化/生理作用
组蛋白H3的磷酸化称为核小体反应,发生在一小部分高度乙酰化的H3上,主要由有丝分裂和应激刺激引起。有丝分裂期间,组蛋白H3至少有两个丝氨酸残基(Ser10和Ser28)磷酸化。Ser10的磷酸化被认为是对于有丝分裂起始很重要的一个事件,与有丝分裂和减数分裂期间的染色体浓缩关系密切。Aurora/AIK蛋白激酶家族成员参与有丝分裂时组蛋白H3的Ser10残基磷酸化。G2/M进程中,Aurora-A和Aurora-B的表达与组蛋白H3的磷酸化紧密联系,两种激酶在体外体内都能高效磷酸化H3的Ser10位点。H3蛋白的Ser10磷酸化也与c-jun、c-fos和c-myc等即刻早期基因的诱导直接相关。蛋白激酶A(PKA)、核糖体S6激酶-3(Rsk-2)、丝裂原和应激激活的激酶(Msk-1)是组蛋白H3磷酸化的必需因子。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Phosphoacetylation of histone H3 on c-fos-and c-jun-associated nucleosomes upon gene activation
Clayton AL, et al.
The Embo Journal, 19(14), 3714-3726 (2000)
AMOTL1 promotes breast cancer progression and is antagonized by merlin
Couderc C, et al.
Neoplasia, 18(1), 10-24 (2016)
Phosphorylation of histone H3 correlates with transcriptionally active loci
Nowak SJ and Corces VG
Genes & Development, 14(23), 3003-3013 (2000)
Immunohistochemistry for histone H3G34W and H3K36M is highly specific for giant cell tumor of bone and chondroblastoma, respectively, in FNA and core needle biopsy
Schaefer IM, et al.
Cancer Cytopathology, 126(8), 552-566 (2018)
Mitotic phosphorylation of histone H3: spatio-temporal regulation by mammalian Aurora kinases
Crosio C, et al.
Molecular and Cellular Biology, 22(3), 874-885 (2002)