抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
DO-2, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~53 kDa
物種活性
human
濃度
~2 mg/mL
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of A431 cells
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TP53(7157)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
免疫原
應用
生化/生理作用
外觀
免責聲明
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
p53 調節基因表達、細胞週期控制,並發揮腫瘤抑制因子的功能。p53 的失活與癌症的發展密切相關。
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
癌症幹細胞培養基、球形板和癌症幹細胞標記,以培養和表徵 CSC 群。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.