product name
胃酶抑素 A, microbial, ≥90% (HPLC)
生物源
microbial
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
mp
233 °C (dec.) (lit.)
溶解度
ethanol: 1-2 mg/mL (with heat up to 60 °C)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
InChI 密鑰
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
生化/生理作用
準備報告
1 mg/ml储备溶液可在4℃下稳定保存至少一周。溶剂为甲醇或DMSO的1 mM溶液可在-20℃下稳定保存数月。如果溶液变成深黄色,则表示试剂水解。
工作浓度为1μM的溶液可在室温下稳定保存至少一天。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
ReadyShield® 磷酸酶和蛋白酶抑制劑雞尾酒常見問題,用於各種細胞類型和組織萃取物的樣本保護,包括哺乳動物、植物和微生物樣本。我們的 ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail 是一種非冷凍溶液,含有對絲氨酸、半胱氨酸、酸性蛋白酶和氨肽酶具有廣泛特異性的抑制劑。