Merck
跳轉至
PEPS-RO
Roche
胃蛋白酶抑制剂
from Streptomyces species
同義詞:
胃酶抑素 A
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C34H63N5O9
CAS 編號:
分子量::
685.89
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2201362
NACRES:
NA.54
Form:
lyophilized
Biological source:
synthetic
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
biological source
synthetic
form
lyophilized
packaging
pkg of 10 mg (11359053001), pkg of 2 mg (10253286001), pkg of 50 mg (11524488001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
affinity chromatography: suitable, protein purification: suitable
mp
233 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, acetic acid: soluble 300 μg/mL (6N), pyridine: soluble, water: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
InChI key
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
General description
异戊酰基-L-val-L-val-statyl-L-alanyl-statin(异戊酰基-L-val-L-val-4-(S)-氨基-3-(S)-羟基-6-甲基-庚酰基-2-氨基-4-(S)-氨基-3-(S)-羟基-6-甲基-庚酸)
胃蛋白酶抑制剂是一种低分子量、对酸性蛋白酶(特别是天冬氨酸蛋白酶)具有高度特异性的抑制剂。
Application
胃蛋白酶抑制剂在分离和纯化过程中可用于保护蛋白质和酶。 它有助于酶机制、生物学功能以及蛋白酶分类的研究。胃蛋白酶抑制剂可应用于亲和层析、结构和药理学研究、HIV研究(抑制逆转录病毒编码的蛋白酶,如HIV-1)和癌症研究(作为免疫刺激剂和抗肿瘤药物)。
Biochem/physiol Actions
胃蛋白酶抑制剂可有效抑制HIV蛋白酶和其他天冬氨酸蛋白酶,如胃蛋白酶、肾素、组织蛋白酶D、凝乳酶、来自黑曲霉的蛋白酶B以及微生物来源的酸性蛋白酶。
胃酶抑素 A 是酸性蛋白酶(天冬氨酰基肽酶)的抑制剂。它可与蛋白酶如胃蛋白酶、肾素、组织蛋白酶 D、牛凝乳酶和蛋白酶 B(黑曲霉)形成 1:1 的复合物。该抑制剂具有高度的选择性,不会抑制硫醇蛋白酶、中性蛋白酶或丝氨酸蛋白酶。可溶性 γ-分泌酶和逆转录病毒蛋白酶也可被胃酶抑素 A 抑制。它已用于鉴定多种来源的蛋白酶。
酸性蛋白酶(包括胃蛋白酶、肾素和组织蛋白酶 D 以及多种微生物天冬氨酸蛋白酶)的强抑制剂。有效浓度为 1μM。可稳定大约 1 天。
Preparation Note
工作浓度:0.7 μg/ml (1 μM)
工作溶液:推荐溶剂为甲醇(1 mg/ml)、乙醇、DMSO或冰醋酸。
胃蛋白酶抑制剂不溶于纯水,但可产生含有甲醇(1.5-2.0 mg/ml)、乙醇(如果能够放置过夜则为1 mg/ml)或DMSO的水溶液。胃蛋白酶抑制剂也可溶于乙酸(6N,300 μg/ml)和吡啶。NaCl溶液中的溶解度尚不清楚。胃蛋白酶抑制剂的钠盐或镁盐是水溶性的。
储存溶液:1.4 mg 胃蛋白酶抑制剂/mI (2 mM),甲醇中
储存条件(工作溶液):-15至-25 °C
可溶于甲醇至约1 mg/ml。如果能够静置过夜,也可溶于乙醇中至1 mg/ml,或溶于6N乙酸中至300 μg/ml。在2至8°C可稳定至少一周,在-15至-25°C可分装冻存一个月。
胃蛋白酶抑制剂能够以1 mg/ml溶于含10%(v/v)乙酸的甲醇溶液(甲醇:乙酸比例9:1)中。使用甲醇或DMSO溶解该肽时,乙酸可能是必需的。它能够以1-2 mg/ml溶解在乙醇中,但可能需要加热才能完全溶解。胃蛋白酶抑制剂溶液可以加热至最高60℃而不会导致肽分解。
1 mg/ml储备溶液可在4℃下稳定保存至少一周。溶剂为甲醇或DMSO的1 mM溶液可在-20℃下稳定保存数月。如果溶液变成深黄色,则表示试剂水解。
工作浓度为1μM的溶液可在室温下稳定保存至少一天。
Analysis Note
纯度经HPLC测试。
Other Notes
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
存儲類別/等級
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)