product name
亮肽素, microbial, ≥90% (HPLC)
生物源
microbial
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
H2O: 10 mM (Solutions are stable for a week at 4 °C. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.)
H2O: 50 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
InChI 密鑰
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
- 在丝氨酸蛋白酶的活性位点中,亮肽素在亮肽素的醛基和酶活性位点丝氨酸残基的羟基之间形成共价半缩醛加合物。
- 在半胱氨酸蛋白酶的活性位点中,亮肽素的亲电子(醛)碳与酶活性位点中半胱氨酸残基的硫原子形成相当的键。
生化/生理作用
分析報告
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
ReadyShield® 磷酸酶和蛋白酶抑制劑雞尾酒常見問題,用於各種細胞類型和組織萃取物的樣本保護,包括哺乳動物、植物和微生物樣本。我們的 ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail 是一種非冷凍溶液,含有對絲氨酸、半胱氨酸、酸性蛋白酶和氨肽酶具有廣泛特異性的抑制劑。