推薦產品
藥物控制
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
SMILES 字串
CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O3/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
InChI 密鑰
WEXRUCMBJFQVBZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges