Merck
全部照片(8)
文件
P0372
Sigma-Aldrich
抗 膜蛋白 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
同義詞:
Podocin Antibody, Podocin Antibody - Anti-Podocin antibody produced in rabbit
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~42 kDa (doublet)
物種活性
human, rat, mouse
技術
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using acetone-fixed human or rat kidney frozen sections
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extract of rat glomeruli
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NPHS2(7827)
mouse ... Nphs2(170484)
rat ... Nphs2(170672)
相關類別
一般說明
足蛋白是一种足细胞结构蛋白,属于脂筏相关蛋白的band-7-stomatin家族。该家族包含 1800 多个保守蛋白,它们共享∼150 个氨基酸结构域,这些结构域与线粒体蛋白抗增殖蛋白 (PHB) 相似。
足蛋白是一种带有细胞内N和C末端的发卡样整合膜蛋白。足蛋白位于裂隙膜(slit membrane)的插入位点,即哺乳动物肾脏中存在的细胞间连接处。
特異性
抗膜蛋白抗体可识别人、小鼠和大鼠膜蛋白。
免疫原
与人膜蛋白氨基酸残基相应的的合成肽,N-末端添加半胱氨酸,与 KLH 偶联。相应的序列在小鼠中相同,在大鼠中相差 1 个氨基酸。
應用
兔抗足蛋白抗体可用于蛋白质印迹和免疫组织化学。
生化/生理作用
足蛋白和去氧肾上腺素对于维持隙隔膜至关重要。研究表明,该基因突变约占肾病综合征病例的 15%。足蛋白与胆固醇相互作用,促进蛋白质-脂质超复合物的形成,从而控制离子通道复合物。足蛋白基因已知与常染色体隐性遗传 SRNS(2 型肾病综合征)相关。足蛋白积极参与肾脏中发生的超滤过程。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
儲存和穩定性
如需连续使用,可在 2-8 °C 下储存长达一个月。
对于长期储存,冷冻工作等分试样。不推荐反复冻融。也不建议储存在无霜冰柜中。如果延长储存时间后出现轻微浑浊,则在使用前离心澄清溶液。如果未在 12 小时内使用,工作稀释液应丢弃。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Excess podocyte semaphorin-3A leads to glomerular disease involving plexinA1-nephrin interaction.
Reidy KJ et al
The American Journal of Pathology, 183(4), 1156-1168 (2013)
Semaphorin3a promotes advanced diabetic nephropathy.
Aggarwal PK et al
Diabetes, 64(5), 1743-1759 (2015)
NPHS2 mutations account for only 15% of nephrotic syndrome cases.
Guaragna MS et al
BMC Medical Genetics, 16(88) (2015)
Macrophages directly mediate diabetic renal injury.
You H et al
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 305(12), F1719-F1727 (2013)
Batoul Wehbi et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 30(7), 1238-1249 (2019-06-23)
IgA nephropathy (IgAN) often follows infections and features IgA mesangial deposition. Polymeric IgA deposits in the mesangium seem to have varied pathogenic potential, but understanding their pathogenicity remains a challenge. Most mesangial IgA1 in human IgAN has a hypogalactosylated hinge