生物源
Clostridium perfringens str. 13
品質等級
種類
Type VI
形狀
lyophilized powder
比活性
2-10 units/mg protein (mucin)
6-15 units/mg protein (using 4MU-NANA)
成份
Protein, ≥50% biuret
儲存溫度
−20°C
基因資訊
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
應用
生化/生理作用
準備報告
分析報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
瞭解半乳醯胺酸的結構、功能、訊號傳遞及變性。輕鬆尋找研究ialic acid 的產品。
條款
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.
在测定神经氨酸酶活性时,使用了一种以N-乙酰新胺酸为酶底物的比色法进行测定。神经氨酸酶是一种可促进流感病毒从感染细胞中释放的水解酶。