生物源
bacterial (Clostridium perfringens)
品質等級
形狀
lyophilized
比活性
100 U/mg
~100 units/mg protein
分子量
60 kDa
包裝
pkg of 5 U
製造商/商標名
Roche
最適pH
5
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
approximately 100 U/mg protein at +37°C and pH 5.0 with N-acetyl-neuraminosyl-D-lactose as the substrate.
特異性
裂解与Gal,GlcNAc,GalNAc,AcNeu,GlcNeu,寡糖,糖脂或糖蛋白连接的 α2,3-, α2,6-, 或α2,8-末端唾液酸残基。相对裂解速率为α2,3>α2,8=α2,6,在三糖和四糖中的键上测定。
應用
用神经氨酸酶水解末端 N-或 0-酰基神经氨酸,它们由α2,3-, α2,6-, 或α2,8-连接(速率 α2,3> α;2,6 = α 2,8)到寡糖、多糖、粘多糖、糖蛋白和糖脂。。与来自 尿素关节杆菌 的酶相比,来自 产气荚膜梭菌 的神经氨酸酶水解 α2,3-键快于 α2,6-键。α2,8-结合唾液酸区域裂解速度与 α2,6-结合唾液酸类似。
神经氨酸酶用于:
神经氨酸酶用于:
- 病毒受体研究
- 淋巴细胞与肿瘤细胞相互作用的研究
- 细胞杂交
- 寡糖分析
- 糖蛋白分析
- 糖脂分析
神经氨酸酶(唾液酸酶)已被用于转铁蛋白脱除,以研究其在人血清中的亚型。
生化/生理作用
神经氨酸酶可破坏 N -乙酰神经氨酸与相邻糖残基之间的α-酮苷键。
神经氨酸酶在病毒进入前介导宿主细胞中的细胞凋亡。
準備報告
稳定剂: 该酶能被牛血清白蛋白 (BSA) 稳定。
储存条件(工作液): 复溶于双蒸水或样品缓冲液后,该酶可稳定数周,2~8℃ 保存;若要保存更长时间,建议冷冻。可制备贮备液(例如 ,在c = 5U /100μl时)。在 37℃ 下孵育 24 小时后,酶的活性损失约 50%。
储存条件(工作液): 复溶于双蒸水或样品缓冲液后,该酶可稳定数周,2~8℃ 保存;若要保存更长时间,建议冷冻。可制备贮备液(例如 ,在c = 5U /100μl时)。在 37℃ 下孵育 24 小时后,酶的活性损失约 50%。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Analysis of genetic variants of transferrin in human serum after desialylation by capillary zone electrophoresis and capillary isoelectric focusing
Journal of Separation Science, 40(11), 2488-2497 (2017)
Fast, robust and high-resolution glycosylation profiling of intact monoclonal IgG antibodies using nanoLC-chip-QTOF
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 461, 90-97 (2016)
Journal of separation science, 40(11), 2488-2497 (2017-04-04)
Capillary electrophoresis analysis of transferrin in human serum is used to assess genetic variants after desialylation with neuraminidase and iron saturation to reduce the complexity of the transferrin pattern and thus facilitate the recognition of transferrin polymorphisms. Asialo-transferrin forms are
Role of neuraminidase in influenza virus-induced apoptosis.
The Journal of General Virology, 80(1), 137-146 (1999)
Acta naturae, 1(2), 26-32 (2009-07-01)
The structure of the influenza virus neuraminidases, the spatial organization of their active site, the mechanism of carbohydrate chains desialylation by neuraminidase, and its role in the influenza virus function at different stages of the viral infectious cycle are considered