重要文件
M0259
Sigma-Aldrich
2′-O-Methylcytidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H15N3O5
CAS號碼:
分子量::
257.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC1C(O)C(CO)OC1N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-17-8-7(15)5(4-14)18-9(8)13-3-2-6(11)12-10(13)16/h2-3,5,7-9,14-15H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)
InChI 密鑰
RFCQJGFZUQFYRF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Akiko Ogawa et al.
Molecular cell, 81(4), 659-674 (2021-01-21)
About 150 post-transcriptional RNA modifications have been identified in all kingdoms of life. During RNA catabolism, most modified nucleosides are resistant to degradation and are released into the extracellular space. In this study, we explored the physiological role of these