生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
powder
mp
163-167 °C (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI 密鑰
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
基因資訊
mouse ... Uck1(22245)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
尿苷是尿嘧啶核苷,对RNA序列有特异性。尿苷存在于血液、精液和脑脊液中。尿苷在生物体内通过从头合成和回收途径合成。
應用
尿苷已用于:
- 作为海马神经元培养基组分用于培养原代海马神经元细胞
- 小鼠胚胎成纤维细胞和人乳腺癌细胞的尿苷拯救实验
- Chase测序实验
生化/生理作用
单磷酸尿苷是蛋白糖基化、多糖生物合成和脂质代谢的必需成分。建议口服尿苷治疗不均性红细胞异形症和癫痫性脑病。尿苷具有多种生物学功能,例如可以治疗干眼症、调节神经系统和用于复制。高水平的尿苷与胰岛素抵抗有关。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
PTEN regulates glutamine flux to pyrimidine synthesis and sensitivity to dihydroorotate dehydrogenase inhibition
Cancer Discovery, 7(4), 380390-380390 (2017)
Detection of phosphorylated Akt and MAPK in cell culture assays
MethodsX, 3(2), 386398-386398 (2016)
Transient N-6-methyladenosine transcriptome sequencing reveals a regulatory role of m6A in splicing efficiency
Cell Reports, 23(12), 34293437-34293437 (2018)
CAD mutations and uridine-responsive epileptic encephalopathy
Brain, 140(2), 279286-279286 (2016)
Biochemistry of uridine in plasma
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 412(19-20), 17121724-17121724 (2011)