重要文件
LIBHV1
Sigma-Aldrich
MISSION® LentiElite全基因组shRNA文库 
同義詞:
MISSION shRNA, Sigma shRNA文库, 人文库, 人阵列文库, 全基因组文库, 慢病毒文库, 阵列shRNA, 阵列shRNA文库, 阵列全基因组shRNA文库, 阵列文库
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105904
NACRES:
NA.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
MISSION®
技術
capture ELISA: 1 × 106 TU/mL using p24
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
我们与RNAi联盟(TRC)合作为您提供在由MIT和哈佛大学联合创建的博德研究所所开发的MISSION shRNA文库。完整的人(和小鼠)MISSION shRNA 库(TRC 1、1.5 和 2.0)是我们独有的,它包含近 130,000 个人类 shRNA 克隆和 43,000 多个经过验证的克隆。 
它结合了所有高度可信的 TRC1 内容以及针对 4,000 个新人类基因的另外 49,000 个克隆。MISSION shRNA 库(也有小鼠库)是最全面和经过充分验证的 shRNA 集合。
当用于不可转染或不可分裂的细胞时,慢病毒 shRNA 文库将通过强大而优质的系统为您提供长期有效的敲除。使用 LentiElite shRNA 文筛选超过 20,000 个人类基因。
特點和優勢
载体:pLKOVector(U6-shRNA- hPGK-Puro)
覆盖范围:20,000 + 种人类基因,125,000 + 种 shRNA 克隆
成分
每个慢病毒 shRNA 克隆为 20 μL 等分试样,-400 x 384 孔板,滴度为 10^6
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
RNAi Consortium (TRC): Collaborative effort among academic labs and biotech/pharma institutes advancing RNA interference research.