Merck
全部照片(4)
重要文件
L9150
Sigma-Aldrich
N -月桂酰肌氨酸 钠盐
detergent for use in cell lysis
同義詞:
月桂酰肌氨酸钠, N-十二烷酰基-N-甲基甘氨酸 钠盐, 肌氨酰 NL
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
50 G
100 G
250 G
履行和交付延遲
Request a Bulk Order
選擇尺寸
變更視圖
50 G
100 G
250 G
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
CAS號碼:
分子量::
293.38
Beilstein:
5322974
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161902
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.52
履行和交付延遲
Request a Bulk Order
等級
Molecular Biology
for molecular biology
描述
anionic
產品線
BioReagent
化驗
≥94%
形狀
powder
分子量
micellar avg mol wt 600
凝集数
2
技術
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
CMC
14.6 mM (20-25°C)
溶解度
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
異物活動
DNase, RNase, none detected
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
月桂酰肌氨酸钠是肌氨酸(一种存在于肌肉和身体组织中的天然氨基酸)酰基衍生物的钠盐,它是分子生物学、生物化学和细胞生物学研究中的非常重要的试剂。N-月桂酰肌氨酸来源于天然脂肪酸和氨基酸衍生物肌氨酸,它是一种可生物降解的阴离子表面活性剂,通常通过月桂酸和肌氨酸钠的酰化和中和反应合成。
这种氨基酸类阴离子表面活性剂也是一种脂肪酸酰胺和去污剂,它具有蛋白质变性能力,并可加入裂解液中,如用于彗星实验(cornet assay)。其应用还包括在分离变形链球菌染色体DNA的过程中裂解原生质体。特别值得一提的是,月桂酰肌氨酸钠盐的特点是具有离子型去污剂特性,常被用于纯化膜蛋白。此外,月桂酰肌氨酸钠也在盐溶液的浓缩中起关键作用,在RNA纯化实验和膜增溶中促进细胞裂解。无论是破坏细胞结构还是促进膜蛋白纯化,这种温和的表面活性剂都是生物学和生物化学领域各种应用中的重要试剂。
應用
适用于
  • 膜蛋白的溶解和分离
  • 在RNA分离过程中裂解细胞
  • 抑制己糖激酶
特點和優勢
  • 适用于分子生物、生物化学和细胞生物学研究
  • 可用于蛋白质纯化和定量
  • 用于研究应用的高纯度产品
其他說明
阴离子表面活性剂。
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
512.6 °F - closed cup
閃點(°C)
267 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M Swenshon et al.
Journal of clinical microbiology, 36(7), 1902-1906 (1998-07-03)
The present study was designed to identify and comparatively investigate 35 beta-hemolytic streptococci isolated from stranded harbor porpoises or from animals caught in fishing nets of the North and Baltic seas. According to biochemical and serological data and to lectin
A R Günthert et al.
The Journal of cell biology, 134(4), 1089-1096 (1996-08-01)
Ligation of CD95 (APO-1/Fas) cell surface receptors induces death in apoptosis-sensitive cells. Induction of apoptosis in adherent gamma interferon-stimulated HT-29 and COLO 205 colon carcinoma cells by cross-linking CD95 with anti-APO-1 monoclonal antibody resulted in detachment of the cells from
Rhonda I Hobb et al.
Microbiology (Reading, England), 155(Pt 3), 979-988 (2009-02-28)
Although infection with Campylobacter jejuni is one of the leading causes of gastroenteritis worldwide, relatively little is known about the factors that are required to elicit a protective immune response. The need for a vaccine against this pathogen is well
Joanna A Korecka et al.
PloS one, 8(5), e63862-e63862 (2013-06-01)
Multiple genetic and environmental factors play a role in the development and progression of Parkinson's disease (PD). The main neuropathological hallmark of PD is the degeneration of dopaminergic (DAergic) neurons in the substantia nigra pars compacta. To study genetic and
Nadine Schrode et al.
Nature genetics, 51(10), 1475-1485 (2019-09-25)
The mechanisms by which common risk variants of small effect interact to contribute to complex genetic disorders are unclear. Here, we apply a genetic approach, using isogenic human induced pluripotent stem cells, to evaluate the effects of schizophrenia (SZ)-associated common
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf