文件
8.20613
Sigma-Aldrich
硫氰酸胍
for synthesis
同義詞:
硫氰酸胍
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NC(NH)NH2 · HSCN
CAS號碼:
分子量::
118.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
209-812-1
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
pH值
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
mp
118 °C
溶解度
1420 g/L
密度
1.29 g/cm3 at 20 °C
體積密度
630 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI 密鑰
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(银量法): ≥ 98.0 %
熔程(下限值): ≥ 115 °C
熔程(上限值): ≤ 120 °C
鉴别(IR):符合检验
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2