描述
anionic
產品線
BioXtra
化驗
≥97% (TLC)
形狀
powder
分子量
micellar avg mol wt 600
average mol wt 600
凝集数
2
雜質
≤0.1% Insoluble matter
≤0.1% Phosphorus (P)
CMC
14.6 mM (20-25°C)
溶解度
H2O: 0.1 M, clear, colorless to very faintly yellow
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.01%
Zn: ≤0.0005%
SMILES 字串
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
512.6 °F - closed cup
閃點(°C)
267 °C - closed cup