文件
H8032
Sigma-Aldrich
Hanahan′s肉汤(SOB培养基)
powder microbial growth medium
同義詞:
超优肉汤培养基
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106200
NACRES:
NA.85
等級
for molecular biology
品質等級
描述
recommended for cultivation of recombinant E. coli.
無菌
non-sterile
形狀
powder
成份
KCl, 0.186 g/L
MgSO4, 2.4 g/L
NaCl, 0.5 g/L
Tryptone, 20 g/L
Yeast extract, 5 g/L
技術
microbiological culture: suitable
pH值
6.8-7.2(2.8% solution)
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
一般說明
Hannahan’s 肉汤 (SOB)是用于制备和转化感受态细胞(大肠杆菌)的微生物生长培养基。 酪蛋白酶解产物和酵母提取物为重组 大肠杆菌提供含氮化合物和生长因子。氯化钾和氯化钠可维持细胞的等渗环境。培养基中加入硫酸镁,作为 DNA 复制的必要成分。
應用
建议将Hanahan′s Broth用于大肠杆菌的重组菌株的培养。它适用于制备感受态 大肠杆菌,通常添加0.4%的葡萄糖。它还可用于制备 钩虫贪铜菌 H16 感受态细胞。它适用于 大肠杆菌 菌株的非选择性培养,用于克隆、生产DNA质粒和生产重组蛋白。
特點和優勢
Hannahan′s Broth(SOB)粉末提供:
  • 标准配方
  • 液体形式的廉价替代品
重構
通过搅拌使28g粉末悬浮在1L水中。在121℃下高压灭菌15分钟。在加入添加物,例如抗生素(如果需要),之前请先冷却。
其他說明
酪蛋白酶酶解产物和酵母抽提物提供了必要的氮化合物和生长因子。 氯化钾和氯化钠为细胞提供了等渗环境。 硫酸镁有助于DNA复制。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 1-1 (1989)
The genetic basis of 3-hydroxypropanoate metabolism in Cupriavidus necator H16
Arenas-LC, et al.
Biotechnology for Biofuels, 12, 150-150 (2019)
Difco Manual, 444-444 (1998)
Nicole Pearcy et al.
PLoS computational biology, 18(5), e1010106-e1010106 (2022-05-24)
Exploiting biological processes to recycle renewable carbon into high value platform chemicals provides a sustainable and greener alternative to current reliance on petrochemicals. In this regard Cupriavidus necator H16 represents a particularly promising microbial chassis due to its ability to
D Hanahan
Journal of molecular biology, 166(4), 557-580 (1983-06-05)
Factors that affect the probability of genetic transformation of Escherichia coli by plasmids have been evaluated. A set of conditions is described under which about one in every 400 plasmid molecules produces a transformed cell. These conditions include cell growth
條款
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
培養大腸桿菌的規模從小培養到發酵。包括啟動培養、懸浮細胞、單菌培養和噬菌體 M13 複製的程序。