文件
H6533
Sigma-Aldrich
抗-HA−过氧化物酶抗体,小鼠单克隆 小鼠抗
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
同義詞:
单克隆抗-HA, 抗-HA, 抗-流感血凝素
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.56
生物源
mouse
品質等級
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HA-7, monoclonal
形狀
lyophilized powder
包裝
vial of 0.5 mL
濃度
5-11 mg/mL
技術
western blot: 1:4,000 using using HA tagged fusion protein expressed in bacteria, and ECL immunoblotting detection reagent
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
小鼠单克隆抗HA过氧化物酶抗体可识别天然和变性还原形式的HA标记蛋白。此外,它还可与大肠杆菌和哺乳动物细胞中表达的N-或C-末端HA标记融合蛋白反应。
甲型流感病毒是一种 RNA 病毒,编码血凝素 (HA) 和神经氨酸酶 (NA) 两种表面糖蛋白。基于 HA stalk 结构域的表位区域抗体可有效中和不同流感病毒株。
特異性
该抗体可识别HA-标签蛋白的天然和还原变性形式,并且可与 大肠杆菌 或哺乳动物表达的N-末端或C-末端HA-标签融合蛋白发生反应。
免疫原
与人流感病毒血凝素(HA)片段相对应的合成肽,称为HA-标签,与KLH结合
應用
在小鼠体内产生的单克隆抗 HA-过氧化物酶抗体已用于:
  • 在 HeLa 细胞中转染的溶质载体家族 38 SLC38A9 的人成员 9 的免疫沉淀和免疫染色
  • 在转染的 A375 细胞中的免疫印迹检测
  • 适用于核小体组装蛋白 NAP1L1 的免疫印迹
外觀
从 0.01 M 磷酸盐缓冲液冻干 (pH 7.4,含 1%牛血清白蛋白和 0.05% MIT) 。
準備報告
复溶于5 mL 蒸馏水。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hepatitis C virus NS5A targets nucleosome assembly protein NAP1L1 to control the innate cellular response
Cevik RE, et al.
Journal of virology, 91(18), e00880-e00817 (2017)
miR-216b enhances the efficacy of vemurafenib by targeting Beclin-1, UVRAG and ATG5 in melanoma
Luo M, et al.
Cellular Signalling, 42, 30-43 (2018)
Paulina Bartuzi et al.
Nature communications, 7, 10961-10961 (2016-03-12)
The low-density lipoprotein receptor (LDLR) plays a pivotal role in clearing atherogenic circulating low-density lipoprotein (LDL) cholesterol. Here we show that the COMMD/CCDC22/CCDC93 (CCC) and the Wiskott-Aldrich syndrome protein and SCAR homologue (WASH) complexes are both crucial for endosomal sorting
A broadly reactive human anti-hemagglutinin stem monoclonal antibody that inhibits influenza a virus particle release
Yamayoshi S, et al.
EBioMedicine, 17, 182-191 (2017)
Influenza virus hemagglutinin stalk-based antibodies and vaccines
Krammer F and Palese P
Current Opinion in Virology, 3(5), 521-530 (2013)