共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
direct ELISA: 1:40,000 using using 5 μg/ml of mouse IgG for coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-160,000
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
IgG抗体是一种糖蛋白,由两条多肽链(轻链和重链)组成,每条链都含有可变区和恒定区。IgG抗体的可变区对抗原具有特异性并且是高度保守的。
抗小鼠IgG(全分子)-过氧化物酶抗体对所有小鼠IgG亚型都具有特异性。IgG是通过对小鼠血清进行分级分离和离子交换层析而分离得到的。然后,使用0.2%戊二醛进行蛋白质交联,使纯化IgG与过氧化物酶结合。
特異性
免疫原
應用
生化/生理作用
外觀
準備報告
儲存和穩定性
免責聲明
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
檢視決定選擇第二抗體的關鍵因素。瞭解種類、亞類、同種型、標籤等資訊。
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.