Merck
全部照片(7)
文件
H6908
Sigma-Aldrich
抗-HA 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
同義詞:
HA 抗体 - 产自兔中的抗-HA抗体, Ha抗体, Sigma Ha抗体, 抗-Ha抗体, 抗Ha, 抗Ha抗体, 抗-HA
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
immunoprecipitation (IP): 2.5-4 μg/test using HA-tagged fusion protein from cell lysates
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HA-tagged fusion protein transfected cells
western blot: 0.5-0.8 μg/mL using HA-tagged fusion protein transfected cell extracts
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
血凝素(HA)基因定位于乙型流感病毒基因组的第4区段。HA是存在于流感病毒表面的一种主要抗原。HA是一个同源三聚体,其中每个单体均为单一的多肽。该单体会被宿主蛋白酶切割成两个亚基HA1和HA2。
流感血凝素蛋白是一种源自人流感病毒主要刺突膜糖蛋白的九肽。该菌株特异性的糖蛋白是一种84 kDa单体的同源三聚体。每种单体含有两个二硫键连接的亚基:HA1和HA2。
抗-HA是在兔中使用一种对应于偶联至KLH的人流感血凝素(HA)的氨基酸残基的一段合成肽而产生的。采用固定的免疫肽上亲和纯化抗体。
抗-HA抗体对于HA标签融合蛋白的N-端或C-端具有特异性。产品在特定的哺乳动物细胞中可能会检测到交叉反应的条带。该免疫HA肽(货号I12149)可特异性地抑制HA标记蛋白条带的染色。
特異性
抗-HA抗体对于HA标签融合蛋白的N-端或C-端具有特异性。
该抗体可特异性的通过免疫印迹和免疫沉淀于HA标签融合蛋白反应。
免疫原
与人流感病毒血凝素(HA)的氨基酸残基对应的合成肽被称为HA标签,偶联至KLH。
應用
抗-HA抗体适用于免疫沉淀和蛋白质印迹。
它还适用于间接免疫荧光(10-20μg/mL,使用HA标签融合蛋白转染的细胞)、免疫沉淀((2.5-4μg/次检测,使用来自细胞裂解物的HA标签融合蛋白)以及蛋白质印迹(0.5-0.8μg/mL,使用HA标签融合蛋白转染的细胞提取物)。
生化/生理作用
血凝素(HA)是一种流感病毒糖蛋白,可在病毒进入和感染期间调节膜融合和受体结合功能。该病毒可通过内吞作用和HA抗原介导的连续膜融合提高宿主细胞的进入。Ha在病毒发病机制和宿主对病毒感染的反应中起关键作用。
HA基因通常用作重组表达载体系统中靶蛋白的一种亲和标签。由这种系统所产生的HA标记蛋白质可产生稳定的不干扰靶蛋白质的功能和分布的融合产物。抗-HA抗体在特定的哺乳动物细胞中可能会检测到交叉反应的条带。该免疫HA肽(货号I12149)可特异性地抑制HA标记蛋白条带的染色。编码HA肽的核酸序列已被插入到各种表达质粒中并与克隆位点相邻,因此能够对HA标记的融合蛋白进行克隆和表达。这样的融合蛋白可在多种生物的细胞中表达:细菌、酵母、昆虫和哺乳动物。在融合蛋白中,HA序列可作为特异性抗体的识别靶点,从而能够实现对HA标记蛋白及相关结合蛋白进行检测、亚细胞定位、表征、定量、功能分析和亲和纯化。在细胞蛋白的不同区域中插入HA表位并随后对完整和通透化处理的细胞中表位的免疫反应性进行检查,可用于研究标记蛋白的细胞表达水平、拓扑结构和功能活性。抗体介导的HA标签检测消除了对新鉴定的、低丰度、不稳定、难以纯化、具有交叉反应性或免疫原性差的蛋白进行耗时的特异性抗体生成的需要。
外觀
含有1%牛血清白蛋白和15mM 叠氮化钠的0.01M磷酸盐缓冲盐水(pH7.4)中的溶液
儲存和穩定性
如需持续使用,可储存在 2-8 °C最长达一个月。
如果更长时间储存,按工作体积分装后冻存。不建议反复冻融。如果在更长时间的储存后出现了轻微的浑浊,在使用前可通过离心而使溶液澄清。稀释的工作溶液在12小时后应当被丢弃。
免責聲明
除非在我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,我们的产品仅供研究使用并不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体体内治疗用途、任何类型的食用或应用于人或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Proline isomerase Pin1 represses terminal differentiation and myocyte enhancer factor 2C function in skeletal muscle cells.
Magli A, et al
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M110 (2010)
Frontiers in neurology and neuroscience research null
Frontiers in neurology and neuroscience research null
H Jin et al.
Oncogene, 35(39), 5106-5118 (2016-03-15)
The expression of immediate early response 3 (IER3), a protein with a short half-life, is rapidly induced by various cellular stimuli. We recently reported that IER3 induces the apoptosis of cervical cancer cells and that its expression is downregulated in
A potent anti-influenza compound blocks fusion through stabilization of the prefusion conformation of the hemagglutinin protein.
White K M, et al.
ACS infectious diseases, 1(2), 98-109 (2014)
相關內容
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
蛋白質和核酸互作試劑和資源,用於投資蛋白質-RNA、蛋白質-DNA 和蛋白質-蛋白質互作以及相關應用。