重要文件
F2001
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
≥99%, crystalline
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6FNO
CAS號碼:
分子量::
163.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99%
形狀
crystalline
顏色
colorless to yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Fc1ccc2[nH]cc(C=O)c2c1
InChI
1S/C9H6FNO/c10-7-1-2-9-8(3-7)6(5-12)4-11-9/h1-5,11H
InChI 密鑰
YUAJKGBLPVLADK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rosaline Y C Hsu et al.
iScience, 23(5), 101038-101038 (2020-04-29)
Telomeres are maintained by telomerase or in a subset of cancer cells by a homologous recombination (HR)-based mechanism, Alternative Lengthening of Telomeres (ALT). The mechanisms regulating telomere-homeostasis in ALT cells remain unclear. We report that a replication initiator protein, Origin