重要文件
EHU013161
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ATP8B4
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
Powered by Eupheria Biotech
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
GCCATCGCATACAGAGACCTGGATGACAAGTACTTTAAAGAGTGGCATAAGATGCTTGAAGATGCGAATGCTGCCACAGAAGAGAGGGATGAACGAATAGCTGGGCTATATGAAGAAATTGAAAGAGATTTGATGCTACTAGGTGCCACTGCTGTAGAAGATAAGTTACAGGAGGGTGTTATTGAAACAGTTACAAGTTTATCACTAGCCAATATTAAGATCTGGGTCCTAACAGGAGACAAACAAGAAACTGCCATCAACATCGGTTATGCCTGCAACATGCTGACTGACGACATGAATGATGTGTTTGTGATAGCAGGGAATAATGCTGTGGAAGTGAGAGAAGAACTCAGGAAAGCAAAACAAAATTTGTTTGGACAAAACAGAAATTTTTCCAATGGCCATGTAGTTTGTGAAAAAAAGCAGCAGCTGGAGTTGGATTCTATTGTAGAAGAAACCATAACAGGAGATTATGCCTTAATCATAAATGGCCACAGTTTGGCTCATGCCCTAGA
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
相關類別
一般說明
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Xianglan Liu et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 49(3), 1180-1196 (2018-09-10)
IL-35, a powerful suppressor of inflammation and autoimmunity, is primarily secreted by regulatory T cells (Tregs) and can, in turn, promote Treg differentiation. However, the precise effect of IL-35 on dendritic cells (DCs) remains to be clarified. In this study