重要文件
E3389
Sigma-Aldrich
Epiamastatin hydrochloride
≥97% (HPLC)
同義詞:
[(2R,3R)-3-Amino-2-hydroxy-5-methylhexanoyl]-Val-Val-Asp hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H38N4O8
CAS號碼:
分子量::
474.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[H].CC(C)C[C@@H](N)[C@@H](O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C21H38N4O8.ClH/c1-9(2)7-12(22)17(28)20(31)25-16(11(5)6)19(30)24-15(10(3)4)18(29)23-13(21(32)33)8-14(26)27;/h9-13,15-17,28H,7-8,22H2,1-6H3,(H,23,29)(H,24,30)(H,25,31)(H,26,27)(H,32,33);1H/t12-,13+,15+,16+,17-;/m1./s1
InChI 密鑰
GBDUPCKQTDKNLS-TXUMRZAQSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
Epimer of amastatin at the 2-position. There are no reports of aminopeptidase inhibition by this epimer; on the contrary, there are suggestions that a 2S-hydroxyl group is important for the stability of an initial collision complex with the enzyme.
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
D H Rich et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(4), 417-422 (1984-04-01)
Amastatin [(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoyl-L-valyl-L-valyl-L- aspartic acid] and bestatin [(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-L-leucine] are slow-binding, competitive inhibitors of aminopeptidase M (AP-M) with net inhibition constants (Ki) of 1.9 X 10(-8) and 4.1 X 10(-6) M, respectively. The effect of inhibitor structure on net Ki and on