liquid
用途
sufficient for 125 reactions
sufficient for 500 reactions
特點
Long & Accurate PCR
dNTPs included: no
hotstart
濃度
2.5 unit/μL
技術
PCR: suitable
顏色
colorless
輸入
purified DNA
適合性
suitable for PCR
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
相關類別
一般說明
應用
- 放大土壤DNA样品的聚合酶链式反应(PCR)
- 组蛋白H2A.Z的精确长范围PCR,细菌人工染色体(BAC)
- 作为PCR反应混合物的成分,通过常规PCR扩增病毒DNA
特點和優勢
- JumpStart AccuTaq LA DNA 聚合酶是一种抗体失活的热启动酶,旨在最大限度地减少非特异性扩增,同时提高目标产量和特异性
- 保真度比 Taq DNA 聚合酶高 6.5 倍,使其成为多重 PCR 的首选酶
- 使用基因组模板产生高达 22 kb 的扩增子,使用不太复杂的模板(如 λ 或细菌基因组 DNA)产生高达 40 kb 的扩增子
- 减少设置时间,并消除与手动或蜡热启动方法相关的问题
包裝
單位定義
其他說明
法律資訊
相關產品
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Long and accurate PCR applications address the needs for longer read lengths, greater fidelity and higher yields than that which can be achieved with Taq DNA polymerase.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
热启动PCR的目的在于抑制PCR反应,从而减少非特异性扩增、防止引物二聚体形成并提高产物产量。
條款
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures.
相關內容
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures.