Merck
全部照片(4)
重要文件
D1662
Sigma-Aldrich
葡聚糖 来源于肠系膜明串珠菌
average mol wt 35,000-45,000
同義詞:
6-O-(6-O-β-D-吡喃葡萄糖基-β-D-吡喃葡萄糖基)-D-葡萄糖, 甘露三糖
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H10O5)n
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.79
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
形狀
powder
光學活性
[α]/D 199°
分子量
average mol wt 35,000-45,000
技術
cell based assay: suitable
cryopreservation: suitable
顏色
white
溶解度
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
應用
advanced drug delivery
cell analysis (
)
life science and biopharma
solubility enhancement
SMILES 字串
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI 密鑰
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
右旋糖酐是一类主要由葡萄糖单元组成的多糖,特别是通过 α-(1-6) 键连接的 D-葡萄糖单元。右旋糖酐的特点是其高分子量,其具体结构可以根据负责其生产的微生物菌株而变化。这些同多糖是通过细胞外葡聚糖蔗糖酶的作用产生的,这些酶通常存在于乳酸菌属中,如明串珠菌属、乳杆菌属、链球菌属、魏斯氏菌属和片球菌属。由于其多功能特性,它们′被用于生物化学、细胞培养、药物输送研究和凝胶电泳应用。
應用
将右旋糖酐用作长的亲水性间隔臂提高了作用于大分子的固定化蛋白质的性能。
葡聚糖被用于许多应用,如作为血小板凝集剂、血浆增容剂、渗透压调节剂、稳定剂、器官分离介质、基质组分、共聚物、微载体、粘合剂、粘度调节剂、抗血栓形成剂、润滑剂和物理结构组分。[1]右旋糖酐可用作长亲水间隔臂,改善缀合/结合蛋白的性能(运动自由度)。 右旋糖酐可衍生用于生物传感器系统。[2]右旋糖酐 40 可衍生化用作细胞渗透试剂。此外,右旋糖酐还可用于载体生物学和疾病控制研究[3]、冷冻保存[4],以及作为控制药物递送研究的增强剂[5]
生化/生理作用
  • 渗透平衡:右旋糖酐通过增加溶液中的溶质浓度来帮助维持渗透平衡。这可以防止水分过多地穿过细胞膜,从而保持细胞的完整性和功能。
  • 冷冻保护:右旋糖酐通过在冷冻过程中在细胞和组织周围形成保护屏障来作为冷冻保护剂。这种屏障抑制冰晶的形成,冰晶会损害细胞膜和结构。
  • 粘度控制:右旋糖酐可以通过增加溶液的分子量来改变溶液的粘度。粘度的这种变化会影响溶液的流动特性,使其可用于控制各种工艺中溶液的厚度。
  • 药物输送:修饰右旋糖酐用作受控药物递送的载体。右旋糖酐可以包封药物并逐渐释放,提高药物的溶解度,控制释放曲线,从而改善治疗效果。
  • 凝胶电泳:右旋糖酐可增加凝胶电泳中样品上样溶液的密度。这种增加的密度有助于样品沉入凝胶基质中,从而在电泳过程中根据大小和电荷更精确地分离分子。
  • 酶稳定:右旋糖酐通过提供保护性环境来稳定酶。它在酶周围形成稳定的基质,增强酶的活性并延长其在各种生化反应中的寿命。这种保护可以防止酶变性和失活,使酶更有效地发挥作用。
特點和優勢
  • 右旋糖酐的平均分子量范围为 35,000-45,000。
  • 易溶于水、DMSO、甲酰胺、乙二醇和甘油
  • 用途广泛,适用于各种实验室和研究应用。
聯結
类似于 D4133,但来自另一供应商。
準備報告
除分子量最高的右旋糖酐 D5501(分子量范围 = 500 万至 4000 万)外,右旋糖酐均极易溶于水。Sigma 检测浓度通常超过 30 mg/mL 的右旋糖酐在水中的溶解度。右旋糖酐也易溶于 DMSO、甲酰胺、乙二醇和甘油。中性-水性右旋糖酐溶液可在 110-115o C 高压灭菌 30 ~ 45 min。右旋糖酐在高温下可被强酸水解。右旋糖酐的末端还原端基在碱性溶液中可被氧化。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种葡聚糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rong Cao et al.
Talanta, 165, 357-363 (2017-02-06)
Paper with immobilized protein can provide a low-cost platform for diagnostics, but evidence is emerging that the instability of protein on paper during shipping and storage severely limits its commercial development. Of these, paper-immobilized antibody, though widely used, is in
Cryopreservation studies with porcine corneas
M C Wusteman
Current Eye Research, 19, 228-233 (1999)
Self-assembled PAA-based nanoparticles as potential gene and protein delivery systems
Peter C Griffiths et al.
Macromolecular Bioscience, 13, 641-649 (2013)
Baris Dogu Yildiz et al.
The Canadian journal of plastic surgery = Journal canadien de chirurgie plastique, 21(2), 83-86 (2014-01-17)
Postoperative management of patients after modified radical mastectomy has evolved over the past decades. In the early postoperative period, wound complication rates were reported to be as high as 60%. Flap necrosis after modified radical mastectomy is a common problem
David Latrasse et al.
Genome biology, 18(1), 131-131 (2017-07-08)
Microbial-associated molecular patterns activate several MAP kinases, which are major regulators of the innate immune response in Arabidopsis thaliana that induce large-scale changes in gene expression. Here, we determine whether microbial-associated molecular pattern-triggered gene expression involves modifications at the chromatin
條款
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
右旋糖酐聚合物詳細資訊:主要由具有不同分支長度的α-D-(1-6) 連結組成。
相關內容
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf