文件
CAS9BST
Sigma-Aldrich
杀稻瘟菌素慢病毒质粒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106610
NACRES:
NA.51
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
包裝
vial of 50 μL
濃度
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
選擇
ampicillin
blasticidin
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
本品是一种具有杀稻瘟菌素抗性的 lenti-Cas9质粒,可产生慢病毒颗粒。使用Sigma的慢病毒Cas9试剂,可有效生成稳定表达Cas9的细胞,用于CRISPR基因组编辑。双载体CRISPR系统含有独立的Cas9和gRNA载体,Sigma的lenti-Cas9质粒属于该系统的一部分。订购gRNA,请查看以下链接。
應用
功能基因组学/筛选/靶标验证/基因组编辑
成分
1ug 质粒 DNA,EF1a-Cas9-2A-杀稻瘟菌素慢病毒
聯結
点击这里 订购gRNA质粒和病毒。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1