重要文件
C7374
Sigma-Aldrich
CK-636
≥98% (HPLC)
同義詞:
CK-0944636;2-噻吩甲酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H16N2OS
CAS號碼:
分子量::
284.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
peach to light pink
溶解度
DMSO: ≥20 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1[nH]c2ccccc2c1CCNC(=O)c3cccs3
InChI
1S/C16H16N2OS/c1-11-12(13-5-2-3-6-14(13)18-11)8-9-17-16(19)15-7-4-10-20-15/h2-7,10,18H,8-9H2,1H3,(H,17,19)
InChI 密鑰
ACAKNPKRLPMONU-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
CK-636 抑制肌动蛋白相关蛋白 (Arp) 2/3 复合物的活性;结合在 Arp2 和 Arp3 之间,阻断 Arp2 和 Arp3 的运动进入活性构象,抑制成核肌动蛋白丝的能力。
CK-636 结合在 Arp2 和 Arp3 之间,似乎阻碍 Arp2 和 Arp3 进入其活性构象。CK-636 插入 Arp3 的疏水核心并改变其构象。这两类化合物均抑制李斯特菌形成肌动蛋白丝彗尾和单核细胞形成伪足。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Charlotte Ford et al.
PLoS pathogens, 14(5), e1007051-e1007051 (2018-05-05)
Pathogens hijack host endocytic pathways to force their own entry into eukaryotic target cells. Many bacteria either exploit receptor-mediated zippering or inject virulence proteins directly to trigger membrane reorganisation and cytoskeletal rearrangements. By contrast, extracellular C. trachomatis elementary bodies (EBs)
Liang Ma et al.
Cell research, 25(1), 24-38 (2014-10-25)
Cells communicate with each other through secreting and releasing proteins and vesicles. Many cells can migrate. In this study, we report the discovery of migracytosis, a cell migration-dependent mechanism for releasing cellular contents, and migrasomes, the vesicular structures that mediate