重要文件
C6307
Nunc® Lab-Tek® II\腔室载玻片系统
wells 1, well area 8.6 cm2, sterile
同義詞:
cell culture chamber, chamber slides, microscope slides, microscopy slides
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122600
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
colorless
polystyrene chamber
無菌
sterile
特點
CE marked
包裝
pack of 16 ea
case of 96 ea
製造商/商標名
Nunc 154453
孔面積
8.6 cm2
1
有效容積
2.0-4.5 mL
適合性
suitable for (cell culture; attachment and growth of cells)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Nunc® Lab-Tek® II腔室载玻片系统
  • 可拆除的聚苯乙烯培养基腔室,有1、2、4和8孔四种规格
  • 无荧光的显微镜载玻片,为圆角玻璃(25×75×1.2 mm)
  • 生物相容性粘合剂
  • 聚苯乙烯封盖
  • 在玻片上印有惰性的疏水孔隔板
  • Superfrost® 印刷书写区域
  • 经过处理,适合细胞的附着和生长
  • 每个包装中配有载玻片分离器
法律資訊
Chamber Slide is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Superfrost is a registered trademark of Erie Scientific Co.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)