材料
colorless
plastic (Permanox)
無菌
sterile
sterile
特點
CE marked
包裝
pack of 16
case of 96
製造商/商標名
Nunc 177429
寬度 × 長度
25 mm × 75 mm
孔面積
4.2 cm2
孔
2
有效容積
1.2-2.0 mL
適合性
suitable for (viral and mycoplasma testing, chromosome studies, toxicity tests and immunocytology)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
NUNC® Lab-Tek® 细胞培养载玻片系统
- 特别开发用于原位组织培养的显微镜观察
- 细胞在标准显微镜载玻片上生长
- 当培养完成时,可以将培养室移除
- 可用于病毒和支原体检测、染色体研究、毒性试验和免疫细胞学检测
- 多样的规格和孔数
- 适合于标准设备
- 经过认证的表面处理确保了细胞附着和生长的最佳条件
- 节省时间和试剂
- Permanox® 不会干扰荧光标签
- 在可视化/染色之前不需要转移细胞
- 培养完成后可以去除上部结构
- 可用于病毒和支原体检测、染色体研究、毒性试验和免疫细胞学检测
- 多样的规格和孔数
- 适用于荧光标签
- CE标记
法律資訊
Chamber Slide is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries