文件
Z355445
Millipore
PetriSlides,Millipore®
size 51 mm × 76 mm, polystyrene
同義詞:
PetriSlides
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.14
材料
polystyrene
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Millipore PDMA04700
尺寸
51 mm × 76 mm
顏色
clear
一般說明
PetriSlides是适用于直径为47mm的测试过滤器的储存和检查容器。替代皮氏培养皿。将过滤器固定在适当位置。无需移除透明盖便可进行显微镜检查。矩形底座配备圆角,可安装在显微镜台上。
法律資訊
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany