product name
叶绿素a, from Anacystis nidulans algae
生物源
Anacystis nidulans algae
形狀
powder
雜質
chlorophyll b, free
顏色
blue to very dark blue
mp
150-153 °C
溶解度
diethyl ether: 0.1 mg/10 mL
&epsilon ;(消光係數)
11.1-12.1 × 104 at 428-430 nm in diethyl ether
8.3-9.4 × 104 at 660-662 nm in diethyl ether
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
InChI 密鑰
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
包裝
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3