product name
叶绿酸 钠铜盐, commercial grade
等級
commercial grade
形狀
powder
顏色
black
green to very dark green
溶解度
H2O: 100 mg/mL, dark green
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc(C(CCC([O-])=O)C5C)c(CC([O-])=O)c6c(C([O-])=O)c(C)c(cc1n2)n6[Cu]n34
InChI
1S/C34H36N4O6.Cu.3Na/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23;;;;/h7,12-14,17,21H,1,8-11H2,2-6H3,(H5,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44);;;;/q;+2;3*+1/p-5
InChI 密鑰
HWDGVJUIHRPKFR-UHFFFAOYSA-I
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2