重要文件
PHR1461
Supelco
叶绿素铜
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
叶绿酸 钠铜盐, 叶绿素,铜 三钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H31CuN4Na3O6
CAS號碼:
分子量::
724.15
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
copper chlorophyllin
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc(C(CCC([O-])=O)C5C)c(CC([O-])=O)c6c(C([O-])=O)c(C)c(cc1n2)n6[Cu]n34
InChI
1S/C34H36N4O6.Cu.3Na/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23;;;;/h7,12-14,17,21H,1,8-11H2,2-6H3,(H5,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44);;;;/q;+2;3*+1/p-5
InChI 密鑰
HWDGVJUIHRPKFR-UHFFFAOYSA-I
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。叶绿素铜是天然叶绿素颜料的一种半合成衍生物,常用作食品着色剂。它通常是通过叶绿素的碱水解而合成的。[1]
應用
叶绿素铜可作为药物参考标准品用于通过光谱法[2]和高效液相色谱法测定药物制剂和食品中的分析物。[2][3][4][5]
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP或BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文本”框中输入LRAA3009。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Methods of analysis for food colour additive quality and safety assessment
Colour Additives for Foods and Beverages, 46(2), 131-188 (2015)
Copper chlorophyllin: A food colorant with bioactive properties?
Tumolo T, et al.
Food Research International, 46(2), 451-459 (2012)
Method development and HPLC analysis of retail foods and beverages for copper chlorophyll (E141 [i]) and chlorophyllin (E141 [ii]) food colouring materials
Scotter M
Food Additives and Contaminants, 22(12), 1163-1175 (2005)
Determination of copper (II) chlorophyllin by reversed-phase high-performance liquid chromatography
Inoue H, et al
Journal of Chromatography A, 679(1), 99-104 (1994)
HPLC-MS analysis of the green food colorant sodium copper chlorophyllin
Mortensen A and Geppel A
Innovative Food Science & Emerging Technologies, 8(3), 419-425 (2007)