文件
1065480
USP
β胡萝卜素
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
β-胡萝卜素, β,β-胡萝卜素, 维生素原 A
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C40H56
CAS號碼:
分子量::
536.87
Beilstein:
1917416
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
carotenes
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI 密鑰
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本产品由现行药典发布和说明。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
有关更多信息和支持,请参见现行药典网站。
應用
Beta Carotene USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Beta Carotene Capsules
  • Beta Carotene Preparation
  • Carotenes
  • Oil-Soluble Vitamins Oral Solution
  • Spirulina Tablets
  • Spirulina
  • Oil-Soluble Vitamins with Minerals Oral Solution
生化/生理作用
维生素原 A,即 β-胡萝卜素能分类作为抗氧化剂的最重要的原因就是它可以在体外抑制自由基引发的过氧化。然而,它在体内究竟表现为抗氧化剂或是促氧化剂却取决于细胞环境。它可以降低许多癌症的发病率,却会增加吸烟者患肺癌的几率。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
217.9 °F - closed cup
閃點(°C)
103.3 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Leonardo M de Souza Mesquita et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(13) (2021-07-03)
Currently, on an industrial scale, synthetic colorants are used in many fields, as well as those extracted with conventional organic solvents (COSs), leading to several environmental issues. Therefore, we developed a sustainable extraction and purification method mediated by ionic liquids