重要文件
B9685
Sigma-Aldrich
BAY 61-3606 盐酸盐 水合物
≥98% (HPLC), powder
同義詞:
2-[[7-(3,4-Dimethoxyphenyl)imidazo[1,2-c]pyrimidin-5-yl]amino]pyridine-3-carboxamide 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H18N6O3 · xHCl · yH2O
分子量::
390.40 (anhydrous free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
效力
7.5 nM Ki
儲存條件
desiccated
顏色
yellow
溶解度
H2O: soluble
起源
Bayer
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.Cl.COc1ccc(cc1OC)-c2cc3nccn3c(Nc4ncccc4C(N)=O)n2
InChI
1S/C20H18N6O3.ClH.H2O/c1-28-15-6-5-12(10-16(15)29-2)14-11-17-22-8-9-26(17)20(24-14)25-19-13(18(21)27)4-3-7-23-19;;/h3-11H,1-2H3,(H2,21,27)(H,23,24,25);1H;1H2
InChI 密鑰
WYXPKEXHEJAVSI-UHFFFAOYSA-N
應用
BAY 61-3606 盐酸盐水合物已用于局灶性脑缺血模型。[1]它也用于评估 Syk 在中风引起的损伤中的作用。[2]
生化/生理作用
BAY 61-3606 有助于防止新鲜分离的嗜碱性粒细胞脱颗粒。也阻止 B 细胞受体(BCR)介导的信号传导。[3]
脾酪氨酸激酶抑制剂;抗炎。Syk 通过免疫球蛋白 Fc 部分的受体以及 B 细胞信号转导在炎症通路中发挥主要作用。它具有口服活性,强效(Ki 7.5 nM),对 Syk 和其他激酶(Lyn,Fyn,Src,Itk,Btk;Ki′s)有高选择性 。
特點和優勢
该化合物由Bayer开发。要浏览其他药物开发化合物和批准的药物/候选药物列表,单击此处
这种化合物是激酶磷酸酶生物学研究的特色产品。点击此处查看现更多特色激酶磷酸酶生物产品。在sigma.com/discover-bsm可了解更多关于其他研究领域中关于生物活性小分子的消息。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
An atypical role for the myeloid receptor Mincle in CNS injury
Arumugam T, et al.
bioRxiv, 044602-044602 (2016)
The orally available spleen tyrosine kinase inhibitor 2-[7-(3, 4-dimethoxyphenyl)-imidazo [1, 2-c] pyrimidin-5-ylamino] nicotinamide dihydrochloride (BAY 61-3606) blocks antigen-induced airway inflammation in rodents
Yamamoto N, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 306(3), 1174-1181 (2003)
An atypical role for the myeloid receptor Mincle in central nervous system injury
Arumugam T V, et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 37(6), 2098-2111 (2017)
Tomer Illouz et al.
Communications biology, 4(1), 329-329 (2021-03-14)
Maternal antibodies (MAbs) protect against infections in immunologically-immature neonates. Maternally transferred immunity may also be harnessed to target diseases associated with endogenous protein misfolding and aggregation, such as Alzheimer's disease (AD) and AD-pathology in Down syndrome (DS). While familial early-onset
文章
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology