一般說明
Millipore玻璃真空过滤配件产品
玻璃底座和盖子,47 mm,玻璃熔块支撑
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
该产品是Millipore 47 mm全玻璃过滤器支架套件和Millipore MilliSolve套件的附件。
玻璃底座和盖子,47 mm,玻璃熔块支撑
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
该产品是Millipore 47 mm全玻璃过滤器支架套件和Millipore MilliSolve套件的附件。
應用
47 mm,玻璃熔块支撑